Learn More
Anhídrido pentafluoropropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451798 25 g 25 g
11441798 5 g 5 g
11461798 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14472.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310.047 g/mol
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido pentafluoropropiónico actúa como agente de derivación de aminas y alcoholes. Se utiliza en la preparación de derivados halogenados de ácidos fenólicos, necesarios para la determinación de algunos ácidos biológicamente importantes en el líquido cefalorraquídeo, como reactivo de derivatización en la detección de 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y 1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina como aminas endógenas de cerebros de rata no tratados mediante la detección de iones de GC múltiple y en la determinación simultánea de los principales metabolitos de dopamina en cuerpo estriado de rata mediante cromatografía gas-líquido.
Solubilidad
Reacciona con agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-42-3
Fórmula molecular C6F10O3
Peso molecular (g/mol) 310.047
Número MDL MFCD00000429
Clave InChI XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoilo 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropropionic anhydride
Densidad 1.589
Punto de ebullición 73°C to 74°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1806446
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.04
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluoropropionic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropropionicanhydride