Learn More
Ácido pentafluoropropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15790869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15790869 250 g Frasco de plástico 250 g
10035870 10 g Frasco de plástico 10 g
10239850 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15790869 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416922500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 422-64-0
Fórmula molecular C3AgF5O2
Peso molecular (g/mol) 270.89
Número MDL MFCD00004170
Clave InChI XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropropionic acid
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.5760g/mL
Punto de ebullición 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CF3CF2CO2H
Índice de refracción 1.2830 to 1.286
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.576
Nombre IUPAC Pentafluoropropanoato de plata(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido