Learn More
Ácido pentafluoropropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455143 500 g 500 g
11445143 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12791.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Pentafluoropropionic acid is used as an efficient catalyst for the preparation of dibenzo[a, j] xanthenes by condensation reaction of beta-naphthol with aryl aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pentafluoropropiónico se utiliza como catalizador eficiente para la preparación de xantenos de dibenzo[a, j] mediante reacción de condensación de beta-naftol con aldehídos arílicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 422-64-0
Fórmula molecular C3AgF5O2
Peso molecular (g/mol) 270.89
Número MDL MFCD00004170
Clave InChI XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoico
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropropionic acid
Densidad 1.576
Punto de ebullición 95°C to 97°C
Olor Rancid
Índice de refracción 1.284
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1773387
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 97%