Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de acilación pentafluoropropanol
Código de producto. 11567841 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11567841 10 ampollas de 1 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11567841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS65195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mejore la detección con el reactivo de acilación de pentafluoropropanol Thermo Scientific™ para derivatización.
Mejore la detección por captura de electrones (ECD) y el análisis de GC-MS con el reactivo de acilación de pentafluoropropanol Thermo Scientific™ para derivatización. Este reactivo de acilación reacciona fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas para producir derivados de perfluoroacilo que mejoran la respuesta de ECD y proporcionan información estructural útil para las aplicaciones de GC-MS. Es posible derivatizar ácidos carboxílicos utilizando una reacción de dos pasos que incluye una reacción con anhídrido seguida de un alcohol fluorado. Este reactivo de derivatización es apto para la confirmación de consumo de drogas.
  • La introducción de átomos de flúor en los compuestos aumenta notablemente la sensibilidad de determinados detectores para todos esos materiales
  • Es posible derivatizar ácidos carboxílicos utilizando una reacción de dos pasos que incluye una reacción con anhídrido, seguida de un alcohol fluorado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC/MS
Riesgos Irritante
Concentración estándar Del 98 al 100%
Almacenamiento Temperatura ambiente
Componentes estándar 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Tipo de producto Pentafluoropropanol Acylation Reagent