Learn More
Pentafluorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440893 100 g 100 g
11420893 5 g 5 g
11430893 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13302.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 828-73-9 | Molecular Formula: C6H3F5N2 | Molecular Weight: 198.096 g/mol
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pentafluorofenilhidrazina se utiliza para determinar la pureza de N-terc-butil-N-[1-dietilfosfono-(2,2-dimetilpropil)]nitroxida (DEPN) mediante espectroscopía 1H NMR.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-73-9
Fórmula molecular C6H3F5N2
Peso molecular (g/mol) 198.096
Número MDL MFCD00007574
Clave InChI BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
PubChem CID 13236
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)hidrazina
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenylhydrazine
Punto de fusión 73°C to 78°C
Cantidad 100 g
Beilstein 747800
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.09
Porcentaje de pureza 97%