Learn More
Pentafluorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La pentafluorofenilhidrazina se utiliza para determinar la pureza de N-terc-butil-N-[1-dietilfosfono-(2,2-dimetilpropil)]nitroxida (DEPN) mediante espectroscopía 1H NMR.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentafluorophenylhydrazine |
| Punto de fusión | 73°C to 78°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 747800 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |