Learn More
Trifluoroacetato de pentafluorofenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450808 25 g 25 g
15440808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54529.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 14533-84-7 | C8F8O2 | 280.07 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua a 122,5° C a 760 mmHg.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14533-84-7
Fórmula molecular C8F8O2
Peso molecular (g/mol) 280.07
Número MDL MFCD00134438
Clave InChI VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
PubChem CID 4327891
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Densidad 1.63
Punto de ebullición 122°C to 123°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Índice de refracción 1.368
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 2003848
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water at 122.5°Cat760mmHg.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.07
Porcentaje de pureza ≥98%