Learn More
Pentafluorofenilo pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11310567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11310567 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10450734 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310567 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07426CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 921938-48-9
Fórmula molecular C11H3F5N2O2
Peso molecular (g/mol) 290.15
Número MDL MFCD09702344
Clave InChI TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229455
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) pirimidina-5carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.15
Porcentaje de pureza 97%