Learn More
Pentafluorofenil piridina-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10041714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041714 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10777855 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04026CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 188837-53-8
Fórmula molecular C12H4F5NO2
Peso molecular (g/mol) 289.16
Número MDL MFCD02916457
Clave InChI KFJSLIBBYMXLTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, pentafluorophenyl picolinate, 2-pyridinecarboxylicacid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, picolinic acid pentafluorophenyl ester, 2-pentafluorophenoxy carbonyl pyridine, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-2-carboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 2754830
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) piridina-2carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=N2)C(F)=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.16
Porcentaje de pureza 95%