Learn More
Nicotinato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143214 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10396794 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04126CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 848347-44-4
Fórmula molecular C12H4F5NO2
Peso molecular (g/mol) 289.161
Número MDL MFCD09064938
Clave InChI AXHLJDBUUFUDCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl nicotinate, pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 23237920
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) piridina-3carboxilato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl nicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.16
Porcentaje de pureza 97%