Learn More
6-Tien-2-ilnicotinato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10472284 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10367534 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54826DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 926921-59-7
Fórmula molecular C16H6F5NO2S
Peso molecular (g/mol) 371.28
Número MDL MFCD09702374
Clave InChI UYAXHNWJTLZXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-ylnicotinate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate, 6-thiophen-2-yl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229543
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil) 6-tiofen-2-ilpiridina-3-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CS2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.28
Porcentaje de pureza 97%