Learn More
6-(Tetrahidropiran-4-iloxi)nicotinato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11356815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11356815 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10738075 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58326CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 910036-96-3
Fórmula molecular C17H12F5NO4
Peso molecular (g/mol) 389.28
Número MDL MFCD09702389
Clave InChI DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229582
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 6-(oxan-4-iloxi)piridina-3-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.27
Porcentaje de pureza 97%