missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-(Tetrahidropiran-4-iloxi)nicotinato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-3541037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11356815 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10738075 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11356815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58326CB
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 910036-96-3
Fórmula molecular C17H12F5NO4
Peso molecular (g/mol) 389.28
Número MDL MFCD09702389
Clave InChI DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229582
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 6-(oxan-4-iloxi)piridina-3-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.27
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.