Learn More
Pentafluorofenilo 4-(tetrahidropiran-4-iloxi)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11366775 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10727865 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366775 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52426CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 930110-97-7
Fórmula molecular C18H13F5O4
Peso molecular (g/mol) 388.29
Número MDL MFCD09702368
Clave InChI BDWCEFHYQPZQRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 4-4-oxanyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229528
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 4-(oxan-4-iloxi)benzoato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.29
Porcentaje de pureza 97%