Learn More
Pentafluorofenil 4-morfolinobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10537634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10537634 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10695125 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10537634 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17426CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 921938-51-4
Fórmula molecular C17H12F5NO3
Peso molecular (g/mol) 373.28
Número MDL MFCD09817462
Clave InChI UJYQDNSLPIRXRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, 4-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229462
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 4-morfolin-4-ilbenzoato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.28
Porcentaje de pureza 97%