Learn More
Pentafluorofenilo 4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10451694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10451694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10102894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10451694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62026DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 921938-83-2
Fórmula molecular C15H9F5N2O3
Peso molecular (g/mol) 360.24
Número MDL MFCD09817508
Clave InChI WEFDLXWSZQWZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229652
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carboxilato
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 3,4-dihydro-4-methyl-7-pentafluorophenoxy carbonyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.24
Porcentaje de pureza 97%