Learn More
Pentafluorofenilo 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11360587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11360587 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10472844 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360587 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23826CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 915707-42-5
Fórmula molecular C17H9F5N2O2
Peso molecular (g/mol) 368.26
Número MDL MFCD09702352
Clave InChI LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229473
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorofenil 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.26
Porcentaje de pureza 97%