Learn More
3-(Pirid-2-iloxi)benzoato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10707675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10707675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10707675 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC50226DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate
CAS 921938-61-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C18H8F5NO3
Número MDL MFCD09064956
Cantidad 1 g
Sinónimo pentafluorophenyl 3-pyrid-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-pyridin-2-yloxybenzoate, 3-2-pyridinyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Clave InChI LKCOLTBNDUOLEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Nombre IUPAC 3-piridin-2-iloxibenzoato de (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)
Peso molecular (g/mol) 381.258
PubChem CID 24229506
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.26
Porcentaje de pureza 97%