Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxilato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10633055 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10022164 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58826CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 910037-02-4
Fórmula molecular C14H7F5O4S
Peso molecular (g/mol) 366.26
Número MDL MFCD09702392
Clave InChI FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229594
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.26
Porcentaje de pureza 97%