Learn More
2-Tiomorfolin-4-ilisionicotinato de pentafluorofenil, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11370677 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10693625 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370677 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50526CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 934570-42-0
Fórmula molecular C16H11F5N2O2S
Peso molecular (g/mol) 390.33
Número MDL MFCD09702363
Clave InChI CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229510
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-tiomorfolin-4-ilpiridina-4-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.33
Porcentaje de pureza 97%