Learn More
2-Pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxilato de pentafluorofenilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10386654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386654 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10623045 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69326CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 946409-38-7
Fórmula molecular C15H10F5N3O2
Peso molecular (g/mol) 359.26
Número MDL MFCD09817560
Clave InChI YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229768
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.25
Porcentaje de pureza 97%