Learn More
2-(morfolinosulfonil)benzoato de pentafluorofenil, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10769215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10769215 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10265464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69626CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 950603-27-7
Fórmula molecular C17H12F5NO5S
Peso molecular (g/mol) 437.34
Número MDL MFCD09879986
Clave InChI FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229773
Nombre IUPAC 2-morfolina-4-ilsulfonilbenzoato de (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.34
Porcentaje de pureza 97%