Learn More
2-Morfolino-5-(trifluorometilo)benzoato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10567464 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10567464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57826DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 898289-52-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C18H11F8NO3
Número MDL MFCD09025890
Cantidad 1 g
Sinónimo pentafluorophenyl 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 4-morpholin-4-yl-3-pentafluorophenoxy carbonyl benzotrifluoride, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Clave InChI NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-5-(trifluorometil)benzoato
Peso molecular (g/mol) 441.277
PubChem CID 24229574
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.27
Porcentaje de pureza 97%