Learn More
Pentafluorofenilo 2-Morfolino-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.29 |
| Porcentaje de pureza | 97% |