Learn More
Pentafluorofenilo 2-Morfolino-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10205604 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215604 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205604 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62426CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 941716-88-7
Fórmula molecular C14H9F5N2O3S
Peso molecular (g/mol) 380.289
Número MDL MFCD09966152
Clave InChI ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 43811041
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.29
Porcentaje de pureza 97%