Learn More
Pentafluorofenilo 2-Morfolino-1,3-tiazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10595954 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10367314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62826CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 921939-02-8
Fórmula molecular C14H9F5N2O3S
Peso molecular (g/mol) 380.29
Número MDL MFCD09817538
Clave InChI NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229699
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.29
Porcentaje de pureza 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.