Learn More
2-Morfolin-4-ilpirimidina-5-carboxilato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10633435 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10275504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633435 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69526DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 941717-05-1
Fórmula molecular C15H10F5N3O3
Peso molecular (g/mol) 375.255
Número MDL MFCD09879983
Clave InChI SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229769
Nombre IUPAC 2-morfolina-4-ilpirimidina-5-carboxilato de (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.25
Porcentaje de pureza 97%