Learn More
Pentafluorofenilo 2-[4-(terc-butoxicarbonilo)piperacin-1-il]isonicotinato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11336835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10215574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50626DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 944450-81-1
Fórmula molecular C21H20F5N3O4
Peso molecular (g/mol) 473.4
Número MDL MFCD09966147
Clave InChI XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 43811038
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(2,3,4,5,6-pentafluorofenoxi)carbonilpiridin-2-il]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.4
Porcentaje de pureza 90%