Learn More
Pentafluorofenilo 2-[4-(terc-butoxicarbonilo)piperacin-1-il]isonicotinato, 90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.4 |
| Porcentaje de pureza | 90% |