Learn More
Petafluorofenol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10123290 10 g Frasco de vidrio 10 g
10113290 5 g Frasco de vidrio 5 g
10730595 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10123290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.95€
    52.65€ / 10 g
    Ahorro 9.30€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-61-9
Fórmula molecular C6HF5O
Peso molecular (g/mol) 184.07
Número MDL MFCD00002156
Clave InChI XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorofenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 34°C to 36°C
Color Blanco
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5OH
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 7223
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.