Learn More
Pentafluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463047 25 g 25 g
11453047 5 g 5 g
11473047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15574.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
Pentafluorophenol is used in the preparation of pentafluorophenyl esters for peptide synthesis and vulcanized polymers. It is also used for peptide coupling and heterocyclic acid derivatives. It is involved in the preparation of pentafluorophenyl formate which acts as a formulating agent for amines and amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentafluorofenol se utiliza en la preparación de ésteres de pentafluorofenilo para la síntesis de péptidos y polímeros vulcanizados. También se utiliza para el acoplamiento de péptidos y derivados de ácido heterocíclico. Participa en la preparación de formiato de pentafluorofenilo, que actúa como agente formulante para aminas y amino ácidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases, cloruros de ácidos y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-61-9
Fórmula molecular C6HF5O
Peso molecular (g/mol) 184.07
Número MDL MFCD00002156
Clave InChI XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorofenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenol
Punto de fusión 32°C to 36°C
Densidad 1.757
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 25 g
Beilstein 1912584
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorophenol