Learn More
Pentafluoroyodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464044 10 g 10 g
11428690 5 g 5 g
11474044 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12000.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293.962 g/mol
Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution. It was used as solvent in a study to determine singlet oxygen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery. It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó yodopentafluorobenceno para estudiar la formación de iones radicales de yodopentafluorobenceno en solución acuosa. Se utilizó como disolvente en un estudio para determinar la vida útil del oxígeno de un solo ojo a partir de la decaída por fosforescencia en disolventes perfluorados sustituidos por halógenos por espectrometrías de emisión por infrarrojos. Tiene aplicaciones potenciales en la industria de procesamiento de plasma y en la preparación de catalizadores.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-15-6
Fórmula molecular C6F5I
Peso molecular (g/mol) 293.962
Número MDL MFCD00001032
Clave InChI OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
PubChem CID 70008
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoroiodobenzene
Punto de fusión -29°C
Densidad 2.212
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 g
Beilstein 2051549
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.96
Porcentaje de pureza 97%