Learn More
(Pentafluoroetil)trimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454350 5 g 5 g
11444350 1 g 1 g
11464350 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25775.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.204 g/mol
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane acts as a silicon-based fluorinating reagent for trifluoromethylation of carbonyls and ethylene diamines. It is also employed as a precursor for metal-mediated trifluoromethylation of aromatic, heteroaromatic and vinyl substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (pentafluoroetil)trimetilsilano actúa como un reactivo de fluoración a base de silicio para la trifluorometilación de carbonilos y de etilenodiaminas. También se emplea como precursor de la trifluorometilación mediada por metales de sustratos aromáticos, heteroaromáticos y vinílicos.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124898-13-1
Fórmula molecular C5H9F5Si
Peso molecular (g/mol) 192.204
Número MDL MFCD04116436
Clave InChI MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
Nombre IUPAC trimetil(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.327
Sensibilidad Moisture sensitive