Learn More
(Pentafluoroetil)trimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane acts as a silicon-based fluorinating reagent for trifluoromethylation of carbonyls and ethylene diamines. It is also employed as a precursor for metal-mediated trifluoromethylation of aromatic, heteroaromatic and vinyl substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (pentafluoroetil)trimetilsilano actúa como un reactivo de fluoración a base de silicio para la trifluorometilación de carbonilos y de etilenodiaminas. También se emplea como precursor de la trifluorometilación mediada por metales de sustratos aromáticos, heteroaromáticos y vinílicos.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Pentafluoroethyl)trimethylsilane |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1993 |
| Información de solubilidad | Miscible with tetrahydrofuran. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Índice de refracción | 1.327 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |