Learn More
Cloruro de Pentafluorobenzoilo, TRC
Código de producto. 30414638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414638 1 g 1 g
30409612 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2703001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251-50-5
Fórmula molecular C7 Cl F5 O
Peso molecular (g/mol) 230.52
Sinónimo 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid chloride, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, NSC 97002, Perfluorobenzoyl Chloride
Nombre IUPAC Cloruro de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoílo
SMILES Fc1c(F)c(F)c(C(=O)Cl)c(F)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoyl Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9558