Learn More
Cloruro de pentafluorobenzoilo, 98%
Código de producto. 11964981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11964981 100 g 100 g
10466780 5 g 5 g
10523501 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147121000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230,52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251-50-5
Fórmula molecular C7ClF5O
Peso molecular (g/mol) 230.52
Número MDL MFCD00000657
Clave InChI MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5COCl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Nombre IUPAC cloruro de pentafluorobenzoil
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.