Learn More
Cloruro de pentafluorobenzilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459613 100 g 100 g
11439613 5 g 5 g
11449613 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12420.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230.52 g/mol
A reagent used for deriving primary amines. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used for derivatization of 5-androstenediol, testosterone, estradiol , dihydrotestosterone and estrone in a study to determine their serum levels. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used to derivative dimethylamine(DMA) in study to develop a rapid and accurate GC-MS method for determination of DMA in human urine. It was used in a study to detect the presence of Enterobacter cloacae in cultures of Leuconostoc mesenteroide by gas chromatography/mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado para la obtención de aminas primarias. El cloruro 2,3,4,5,6-pentafluorobencilo se utilizó para la derivatización de 5-androstenodiol, testosterona, estradiol, dihidrotestosterona y estrona en un estudio para determinar sus niveles séricos. El cloruro 2,3,4,5,6-pentafluorobencilo se utilizó para la dimetilamina derivada (DMA) en estudio para desarrollar un método de GC-MS rápido y preciso para la determinación de DMA en orina humana. Se utilizó en un estudio para detectar la presencia de Enterobacter cloacae en cultivos de Leuconostoc mesenteroide por cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, alcoholes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251-50-5
Fórmula molecular C7ClF5O
Peso molecular (g/mol) 230.52
Número MDL MFCD00000657
Clave InChI MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
Nombre IUPAC Cloruro de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoílo
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoyl chloride
Densidad 1.668
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Índice de refracción 1.4535
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 2054397
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.52
Porcentaje de pureza 98%