Learn More
Ácido pentafluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentafluorobenzoic Acid |
| CAS | 602-94-8 |
| Fórmula molecular | C7HF5O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9897 |