Learn More
Ácido pentafluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492122 100 g 100 g
15452122 5 g 5 g
15472122 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 602-94-8
Fórmula molecular C7HF5O2
Peso molecular (g/mol) 212.08
Número MDL MFCD00002406
Clave InChI YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
PubChem CID 11770
ChEBI CHEBI:46796
Nombre IUPAC ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoic acid
Punto de fusión 100.0°C to 104.0°C
Punto de ebullición 220.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal C6F5CO2H
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.07
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.