Learn More
Ácido pentafluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479553 5 g 5 g
11489553 25 g 25 g
11499553 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12396.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 602-94-8
Fórmula molecular C7HF5O2
Peso molecular (g/mol) 212.08
Número MDL MFCD00002406
Clave InChI YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
PubChem CID 11770
ChEBI CHEBI:46796
Nombre IUPAC ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoic acid
Punto de fusión 100°C to 104°C
Punto de ebullición 219°C to 221°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2054395
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.07
Porcentaje de pureza 99%