Learn More
Pentafluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429160 100 g 100 g
11409160 5 g 5 g
11419160 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15490.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 653-37-2 | C7HF5O | 196.076 g/mol
Pentafluorobenzaldehyde was used as derivatization reagent in a study to develop a sensitive method for the determination of primary amines in sewage sludge by headspace solid-phase micro extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry. It was used in the synthesis of novel, high molecular weight fluorinated aromatic polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el pentafluorobenzaldehído se utilizó como reactivo de derivación en un estudio para desarrollar un método sensible para la determinación de aminas primarias en lodos de aguas residuales mediante microextracción en fase sólida en el espacio de cabeza y la espectrometría de masas en tándem de cromatografía de gases. Se utilizó en la síntesis de nuevos polímeros aromáticos fluorados de alto peso molecular.
Solubilidad
escasamente soluble en agua (0,027 g/l a 25 °C).
Notas
almacénese en condiciones frescas y secas en un recipiente hermético. Incompatible con el agente oxidante, el aire y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-37-2
Fórmula molecular C7HF5O
Peso molecular (g/mol) 196.076
Número MDL MFCD00003303
Clave InChI QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
PubChem CID 69558
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehído
SMILES C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzaldehyde
Punto de fusión 24°C to 27°C
Densidad 1.63
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1876550
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (0.027g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.07
Porcentaje de pureza ≥98%