Learn More
Pentafluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091560 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10796171 10 g Frasco de vidrio 10 g
10677953 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147090025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 653-37-2 | C7HF5O | 196.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-37-2
Fórmula molecular C7HF5O
Peso molecular (g/mol) 196.08
Número MDL MFCD00003303
Clave InChI QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
PubChem CID 69558
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehído
SMILES C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzaldehyde
Punto de fusión 20°C
Color Amarillo
Densidad 1.5880g/mL
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5CHO
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 2.5 g
Gravedad específica 1.588
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.