Learn More
Pentaetileno glicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaethylene Glycol |
| CAS | 4792-15-8 |
| Fórmula molecular | C10H22O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol, 1,2-Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethane, 2,4,6,8-Tetraoxadecane-1,10-diol, 3,4,7,8,11,12,15,16-Octaoxaoctadecane-1,18-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 238.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1416 |