Learn More
Dimetanosulfonato de pentaetilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 109789-39-1 |
| Fórmula molecular | C10 H22 O6 . 2 C H4 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol 1,14-Dimethanesulfonate, Pentaethylene Glycol Dimesylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O6.2CH4O3S/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12;2*1-5(2,3)4/h11-12H,1-10H2;2*1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.OCCOCCOCCOCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol;ácido metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 430.489 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.118 |