Learn More
Dicloruro de pentaetilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaethylene glycol dichloride |
| CAS | 5197-65-9 |
| Fórmula molecular | C10H20Cl2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,14-Dichloro-3,6,9,12-tetraoxatetradecane, 1,2-bis[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]-ethane, 1,14-Dichloro-3,6,9,12-tetraoxatetradecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20Cl2O4/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h1-10H2 |
| SMILES | ClCCOCCOCCOCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,2-bis[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etano |
| Peso molecular (g/mol) | 275.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0739 |