Learn More
Pentaetileno glicol di-p-toluensulfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323506 5 g 5 g
11313506 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14369.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41024-91-3 | C24H34O10S2 | 546.646 g/mol
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate is used in the preparation of calix[4]arenes, calix[5]arenes, and crown ethers. It is also used in the preparation of 3?-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di-p-toluenosulfonato de pentaetilenoglicol se utiliza en la preparación de calix[4]arenos, calix[5]arenos y éteres de corona. También se utiliza en la preparación de 3′ -formilbenzo-18-corona-6 mediante la reacción de acoplamiento con 2,3-dihidroxibenzaldehído.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41024-91-3
Fórmula molecular C24H34O10S2
Peso molecular (g/mol) 546.646
Número MDL MFCD00012204
Clave InChI BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol ditosylate, pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate, pentaethylene glycol di p-toluenesulfonate, tos-peg6-tos, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol d p-toluenesulfonate, penta ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate
PubChem CID 361968
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato 2-[2-[2-[2-[2-(4-metilfenil)sulfoniloxietoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etil
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
Densidad 1.26
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 5 g
Beilstein 3599245
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.66
Porcentaje de pureza 95%