Learn More
Pentaetilenglicol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449392 250 g 250 g
11429392 10 g 10 g
11439392 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449392 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10133.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como intermediario en la síntesis de poliésteres cíclicos y no cíclicos, agentes de complexación y catalizadores de transferencia de fase inmovilizados.Actúa como catalizador para las reacciones de eliminación inducidas por hidróxido de potasio en el benceno.Además, se utiliza en fluidos funcionales y ajustadores de viscosidad.
Pentaethylene glycol is used as an intermediate in the synthesis of cyclic and noncyclic polyethers, complexing agents and immobilized phase-transfer catalysts. It acts as a catalyst for potassium hydroxide induced elimination reactions in benzene. Further, it is used in functional fluids and viscosity adjustors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentaetilenglicol se utiliza como intermediario en la síntesis de poliéteres cíclicos y no cíclicos, agentes complejos y catalizadores de transferencia de fase inmovilizados. Actúa como catalizador para las reacciones de eliminación inducidas por hidróxido de potasio en el benceno. Además, se utiliza en fluidos funcionales y ajustadores de viscosidad.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4792-15-8
Fórmula molecular C10H22O6
Peso molecular (g/mol) 238.28
Número MDL MFCD00002878
Clave InChI JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentaethylene glycol, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, pentaethyleneglycol, pentaglycol, ho ch2ch2o 5h, 3,6,9,12-tetraoxatetradocane-1,14-diol, 2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, dsstox_cid_7579, dsstox_rid_78510, dsstox_gsid_27579
PubChem CID 62551
ChEBI CHEBI:39631
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol
SMILES C(COCCOCCOCCOCCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaethylene glycol
Densidad 1.126 g/mL
Punto de ebullición 338°C to 340°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Índice de refracción 1.462
Cantidad 250 g
Beilstein 1635593
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.28