Learn More
Éster tris de pentaeritritol con ácido 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30007772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007772 10 mg 10 miligramos
30011290 50 mg 50 miligramos
30012323 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19429510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84633-54-5
Fórmula molecular C56 H84 O10
Peso molecular (g/mol) 917.26
Sinónimo 1,1'-[2-[[3-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl] bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate], Pentaerythritol Tris Ester with 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 2-(((3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
Nombre IUPAC [2,2-bis[3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)propanoiloximetil]-3-hidroxipropil] 3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)propanoato
SMILES CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(CO)(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C56H84O10/c1-50(2,3)38-25-35(26-39(47(38)61)51(4,5)6)19-22-44(58)64-32-56(31-57,33-65-45(59)23-20-36-27-40(52(7,8)9)48(62)41(28-36)53(10,11)12)34-66-46(60)24-21-37-29-42(54(13,14)15)49(63)43(30-37)55(16,17)18/h25-30,57,61-63H,19-24,31-34H2,1-18H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 916.6064