Learn More
Pentaeritritol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaerythritol |
| CAS | 115-77-5 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O4 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Pentaerythritol (8CI), 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Auxinutril, CP 500G, Charmor PM, Charmor PM 15, Charmor PM 40, Flammex DPE, Hercules P 6, Maxinutril, Metab-Auxil, Microlon 93, Monopentaerythritol, Monopentek, NSC 8100, Neulizer P, P 100, P 100 (alcohol), PE 200, PE 200 (diol), PER, PET 020, Penetek, Penta Powder 325, Penta-R, Pentarit, Pentarit S, Pentarit T, Pentek, THME, Tetra(hydroxymethyl)methane, Tetrakis(hydroxymethyl)methane, Tetramethylolmethane, Voxtar M 100 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2 |
| SMILES | OCC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(hidroximetil)propan-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.1464 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0736 |