Learn More
Tetrahexanoato de pentaeritritol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaerythritol Tetrahexanoate |
| CAS | 7445-47-8 |
| Fórmula molecular | C29 H52 O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H52O8/c1-5-9-13-17-25(30)34-21-29(22-35-26(31)18-14-10-6-2,23-36-27(32)19-15-11-7-3)24-37-28(33)20-16-12-8-4/h5-24H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)(COC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC |
| Nombre IUPAC | hexanoato de [3-hexanoiloxi-2,2-bis(hexanoiloximetil)propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 528.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.3662 |